Wichtige Dokumente
870322P
Avanti
C18:2 L-carnitine-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Linoleoy L-carnitine-d9
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (870322P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
InChIKey
MJLXQSQYKZWZCB-KUIXNGNPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)