Merck
870318P
Avanti
N-dodecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-dodecyl polysarcosine-25
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C87H152N26O25
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1962.30
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Assay
(TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x25 mg (870318P-25MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870318P-25MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)