Wichtige Dokumente
870312P
Avanti
16:0 DGS
Avanti Research™ - A Croda Brand 870312P, powder
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-succinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (870312P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870312P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COC(CCC(O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(42)45-33-35(34-46-38(43)32-31-36(40)41)47-39(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41)/t35-/m1/s1
InChIKey
GNENAKXIVCYCIZ-PGUFJCEWSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)