Wichtige Dokumente
860669P
Avanti
Sphingosine (d16:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860669P, powder
Synonym(e):
D-erythro-Sphingosine (C16 base)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860669P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860669P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(N)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(19)15(17)14-18/h12-13,15-16,18-19H,2-11,14,17H2,1H3/b13-12+/t15-,16+/m0/s1
InChIKey
BTUSGZZCQZACPT-YYZTVXDQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)