Wichtige Dokumente
860609P
Avanti
N-08:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860609P, powder
Synonym(e):
N-octanoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860609P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860609P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C26H53NO4/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-20-24(29)26(31)23(22-28)27-25(30)21-19-16-8-6-4-2/h23-24,26,28-29,31H,3-22H2,1-2H3,(H,27,30)/t23-,24+,26-/m0/s1
InChIKey
XQNJLWJVISBYSS-GSLIJJQTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)