Wichtige Dokumente
860578P
Avanti
C24 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860578P, powder
Synonym(e):
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860578P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860578P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)40-58-48-46(54)47(60-61(55,56)57)45(53)43(39-50)59-48;/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-54H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,
InChIKey
DVNDZUUWWJPMSI-RYBIKTNWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)