Wichtige Dokumente
860550P
Avanti
Biotin Sphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860550P, powder
Synonym(e):
omega-biotinyl D-erythro-sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860550P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860550P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@](N)([H])CO)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C28H52N4O4S/c29-22(20-33)24(34)16-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15-19-30-26(35)18-14-13-17-25-27-23(21-37-25)31-28(36)32-27/h12,16,22-25,27,33-34H,1-11,13-15,17-21,29H2,(H,30,35)(H2,31,32,36)/b16-12+/t22-,23-,24+,25-,27-/m0/s1
InChIKey
NYQVYZZGZCNEMF-RPRIXWAOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)