Wichtige Dokumente
857502P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 857502P, powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-cis-9,10-methylenehexadecanoyl -sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (857502P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 857502P
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H74NO8P/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-19-23-27-37(40)44-32-36(33-46-48(42,43)45-30-29-39)47-38(41)28-24-20-17-18-22-26-35-31-34(35)25-21-8-6-4-2/h34-36H,3-33,39H2,1-2H3,(H,42,43)/t34?,35?,36-/m1/s1
InChIKey
XMJNEOHBOWKSJE-QAVQJDDCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)