Wichtige Dokumente
857133P
Avanti
18:1 BMP (S,R)
bis(monooleoylglycero)phosphate (S,R Isomer) (ammonium salt), powder
Synonym(e):
sn-(3--(9Z-Octadecenoyl)-2-hydroxy)-glycerin-1-phospho-sn-3′-(1′--(9Z-octadecenoyl)-2′-hydroxy)-glycerin (Ammoniumsalz); Lysobisphosphatsäure; LBPA; 110729
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (857133P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (857133P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 857133P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChIKey
YRFISMFFADMBIY-RVSVVSAUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
857133P-50MG | 4061835232017 |
857133P-5MG | 4061835232024 |