Wichtige Dokumente
850795C
Avanti
18:3 PE
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonym(e):
1,2-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850795C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850795C
Konzentration
10 mg/mL (850795C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
InChIKey
WIHSZOXPODIZSW-KJIWEYRQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)