Wichtige Dokumente
850699C
Avanti
08:0 PE
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonym(e):
PE(8:0/8:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (850699C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (850699C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850699C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850699C
Konzentration
10 mg/mL (850699C-10mg)
10 mg/mL (850699C-25mg)
25 mg/mL (850699C-500mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)