Wichtige Dokumente
850536O
Avanti
8.8 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850536O
Synonym(e):
1-(8Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
oil
Mol-Gew.
328.49 g/mol
Verpackung
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850536O-1g))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850536O-25mg))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850536O
Methode(n)
protein sequencing: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC(O)COC(CCCCCC/C=C\CCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h8-9,18,20-21H,2-7,10-17H2,1H3/b9-8-
InChIKey
CRXZGWVXXGFOLB-HJWRWDBZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)