Wichtige Dokumente
850358C
Avanti
16:1 (Δ9-Cis) PC
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:1(9Z)/16:1(9Z))
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850358C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850358C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850358C
Konzentration
10 mg/mL (850358C-25mg)
25 mg/mL (850358C-200mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)