Wichtige Dokumente
810387C
Avanti
18:1 PE-TopFluor™ AF594
Avanti Research™ - A Croda Brand (810387C), chloroform solution
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-( TopFluor AF594) (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 250 μg (810387C-250ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand (810387C)
Konzentration
250 μg/mL (810387C-250UG)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)