Wichtige Dokumente
810300P
Avanti
TopFluor™ DG
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycerol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810300P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=[N+]2C(C(C)=C1)=C(CCCCCCCCCCC(O[C@](CO)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)