810229P
Avanti
18-NBD 18:1 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
{N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-methyl]amino} oleoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Lipid-Typ
coenzymes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)