Wichtige Dokumente
700308P
Avanti
Farnesyl-L-cysteine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl-L-cysteine
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700308P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)