700299O
Avanti
Farnesol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
oil
Verpackung
package of 1 × 25 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChIKey
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)