700239P
Avanti
12-ketolithocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
12-Dehydrodeoxycholic acid, 5β-cholanoic acid-3α-ol-12-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(C(=O)C3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)