700126P
Avanti
campesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 700126P, powder
Synonym(e):
campest-5-en-3β-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700126P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700126P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700126P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCC(C(C)C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29H,7-8,10-17H2,1-6H3
InChIKey
SGNBVLSWZMBQTH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)