Merck
700067P
Avanti
dihydrolanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Lanostenol; Lanost-8-en-3b-ol; 5a-Lanost-8-en-3b-ol; DHL
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H52O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.73
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Beschreibung
24,25-dihydrolanosterol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700067P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700067P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4[C@]1(C)CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H52O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h20-22,25-26,31H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,25?,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChIKey
MBZYKEVPFYHDOH-XCEBNUDKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dihydrolanosterol is a natural sterol.
Anwendung
Dihydrolanosterol has been used to induce degradation of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMGCR).
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700067P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700067P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)