Wichtige Dokumente
700021P
Avanti
27-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
27-hydroxycholesterol(25R); cholest-5-ene-3β,27-diol, (25R); 110818
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cholest-(25R)-5-ene-3β,27-diol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700021P-1mg)
pkg of 1 × 25 mg (700021P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700021P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC[C@H](CO)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
FYHRJWMENCALJY-YSQMORBQSA-N
Anwendung
- to test its inhibitory effect on hepatic lipid accumulation
- as liver X receptor (LXR) ligand in breast cancer cell lines
- as a control in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) for the quantitation of 25-OHC in jejunum samples
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)