330821L
Avanti
TG Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
TG Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)