Merck
330710X
Avanti
SPLASH LIPIDOMIX Massenspektromiestandard der Maus
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
SPLASH LIPIDOMIX Massenspektromiestandard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Form
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (330710X-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Komponenten
Der SPLASH LIPIDOMIX Massenspektrometriestandard der Maus wird in 1 ml (1:1) Dichlormethan:Methanol geliefert und enthält folgende Bestandteile:
GemischkomponenteZielkonz. (μM)
  • 15:0–18:1 (d7) PC100
  • 15:0–18:1 (d7) PE7
  • 15:0–18:1 (d7) PS (Na-Salz)20
  • 15:0–18:1 (d7) PG (Na-Salz)5
  • 15:0-18:1 (d7) PI (NH4-Salz)20
  • 15:0–18:1 (d7) PA (Na-Salz)10
  • 18:1-(d7) Lyso PC45
  • 18:1-(d7) Lyso PE2
  • 18:1-(d7) Cholesterinester250
  • C18(Plasma)-18:1(d9) PC20
  • 15:0-18:1-(d7) DAG15
  • 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG35
  • d18:1-18:1-(d9) SM20
  • C18(Plasma)-18:1(d9) PE5
Versiegelte 2-ml-Braunglasampulle
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 100μMSDB
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 7μMSDB
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 20μMSDB
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 5μMSDB
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 20μMSDB
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 10μMSDB
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 45μMSDB
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 2μMSDB
  • 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 20μMSDB
  • 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG
    860746L-1MG 20μM
    SDB
  • 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 5μMSDB
Alle anzeigen (11)
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Valentina Bosello Travain et al.
Free radical biology & medicine, 147, 80-89 (2019-12-21)
GPx8 is a glutathione peroxidase homolog inserted in the membranes of endoplasmic reticulum (ER), where it seemingly plays a role in controlling redox status by preventing the spill of H2O2. We addressed the impact of GPx8 silencing on the lipidome