241601A
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
60% (Egg), Avanti Polar Lipids, Paste
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylcholine (Egg, Chicken-60%) (Total Egg Phosphatide Extract)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Egg PC (60%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Form
paste
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (241601A-1g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phosphoglycerides
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
241601A-1G | 4061835353286 |