Z757055
Kern DLB moisture analyzer, for samples up to 160 g
AC/DC input 220 - 240 V AC
Synonym(e):
moisture sensor, mositure tester
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
NACRES:
NB.71
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern DLB 160-3A
Messbereich Wiegekapazität
160 g
B × Tiefe × H
210 mm × 340 mm × 225 mm
Allgemeine Beschreibung
- Back lit LCD display with digit height 17 mm
- Halogen quartz glass heater, 400 W
- Internal memory for automatic sequence of 5 complete drying processes
- 10 sample plates included
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)