Z743286
Julabo® adaptors
m16x1 female to tube 1/2 inch male, pack of 2
Synonym(e):
barbed adaptor
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Julabo 8890013
Allgemeine Beschreibung
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 female to tube 1/2 inch male, pack of 2.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)