Merck
Z743254
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 3 m
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Materialien
metal (insulated with connector M16x1)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930223
Parameter
50 °C (200 °C)
Länge
3 m
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)