Merck
Z743154
Julabo® Wasserbäder
PURA 14, size 14 L, temp. range 18 °C (99.9 °C), AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
Synonym(e):
Julabo pura water baths
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
PURA 14
Julabo 9550514.22
Parameter
18 °C temp. range (99.9 °C)
±0.15 °C temp. stability
Heizkapazität
1.8 kw (at 20 °C)
Badöffnung L × B × T
33 cm × 27 cm × 14 cm
Größe
14 L
Allgemeine Beschreibung
  • Mikroprozessor-Technologie
  • Spritzwasser geschützter Hauptschalter
  • Tastatur zur Eingabe von Soll- und Grenzwerten
  • Multi-Display (LED)
  • Großes Badvolumen
  • Kompakte Bauweise
  • RS232 Schnittstelle
  • Elektronische Zeituhr
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)