Z742483
Prefilled tubes for BeadBlaster™ 24 Microtube and BeadBug homogenizer
2 ml tubes, with mixed format: 0.1 mm silica, 1.4 mm zirconium, and 4 mm silica
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.61
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
2 ml tubes
Verpackung
pkg of 50
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1034-MX
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Prefilled tubes; Compatible with all common bead homogenizers
Rechtliche Hinweise
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)