Z742454
Mircrotube adapter for Orbi-Shaker™ MP and Incu-Mixer™ MP
holds 20 x 0.5 mL
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 20 x 0.5 mL
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BT1500-A05
Allgemeine Beschreibung
Microtube Adapter for microplate shakers BT1500 and H6004; shakers will fit max 4 adapters
Rechtliche Hinweise
Incu-Mixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)