Z742294
MiniMag™ Mini Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
benchmark Scientific mini centrifuge, ministirrer, personal stirplate
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
30 mm max stir bar
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific S1005-E
Parameter
100-1500 rpm speed
4-45 °C temp. limit
B × Tiefe × H
4.7 in. (12 cm) × 4.7 in. (12 cm) × 1.2 in. (3 cm)
Plattengröße × B × L
× 85 mm × 85 mm
Plattform B × T
3.4 in. (8.5 cm) × 3.4 in. (8.5 cm)
Gewicht
0.45 lb (0.2 kg)
Allgemeine Beschreibung
and other laboratory vessels for stirring volumes as large as 1.5 liters.
The stirring speed is continuously adjustable from 100 to 1500rpm. For temperature sensitive samples, the MiniMag is incubator and cold-room safe for use from 4°C to 45°C.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Mini sized, less than 3.5 in. wide
- Adjustable speed control, 100 to 1500 rpm.
- Effectively mixes volumes up to 1.5 L
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)