Z742285
myGel™ Mini Electrophoresis System
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonym(e):
personal electrophoersis system
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
timer 0 ‑ 99 min
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific E1101
Kammerkapazität
230 mL
Gelkapazität
10.5 x 6 cm , One
5 x 6 cm , Two
Größe
7.5 in. (19 cm) × 5.1 in. (13 cm) × 2.1 in. (5.5 cm)
Gewicht
1 lb (0.45 kg)
Ausgabe
35, 50, or 100 V
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Complete system, includes gel box power supply and casting sets
- Quick and easy gel casting, no clamps or spacers required
- Compact design, footprint: 7 x 5.1 in.
- convenient, snap-in power supply eliminates cables
Verpackung
- Gel box and safety lid
- Power supply
- Two 10.5 x 6 cm gel trays
- Casting stands for the above gel trays
- Two double sided combs for each gel size
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742285-1EA | 4061834789086 |