Z740924
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 10 mL, tol. 0.020 mL, red
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.020 mL
Kapazität
10 mL
Farbe
red
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740924-12EA | 4061833493847 |