Z740661
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 2000 mL, stopper joint: 10, volume 600-1900 mL, accuracy: 100 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
flat bottom
Verbindung
joint: stopper10
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pkg of 4 ea
Messbereich Volumen
600-1900 mL, accuracy: 100 mL
Kapazität
2000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Sonstige Hinweise
Browse all Erlenmeyer flasks
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)