Z740600
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 150 mL, volume 20-140 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 20 mL
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Messbereich Volumen
20-140 mL
Kapazität
150 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740600-12EA | 4061832120607 |