Z692875
Pop-Up tube rack
blue
Synonym(e):
laboratory racks, storage racks, test tube racks, tube racks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 50 mL tubes
Holds 21 x 15 mL tubes
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS24320B
Größe
255x137x21 mm
Allgemeine Beschreibung
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)