Merck
Z690074
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size M, ring diam. 102 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Materialien
aluminum
Größe
M
L × Durchm.
305 mm × 9 mm , arm
Ringdurchm.
102 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)