Z687367
Filter media refill, for the primary vapor removal and primary HEPA filter with vapor after-filter modules
CI blend activated carbon
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)