Merck
Z685364
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, with handle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Birmingham metals
L × B × T
60 mm × 9 mm × 9 mm
Kapazität
3 mL
Allgemeine Beschreibung
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z685364-1EA4061833571965