Wichtige Dokumente
Z681792
CellCrown™ inserts
6 well plate inserts, non-sterile
Synonym(e):
3D, 3D Cell Culture, 3D scaffolds, cell scaffolds
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless wells
polycarbonate
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Scaffdex C00003N
Größe
6 wells
Porengröße
1 μm
Allgemeine Beschreibung
Sterilization Conditions:
Temperature.......121 °C / 250 °F
Time..................15 min.
Drying time.........15 min.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z681792-3EA | 4061833571811 |