Z680664
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
clear glass, capacity 5,000 mL
Synonym(e):
1178426
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass bottle
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GLS80)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
without cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 1178426
Kapazität
5,000 mL
Farbe
clear glass
Allgemeine Beschreibung
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)