Merck
Z679004
RF1000 pipette filler filters
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS5000RFFIL
Allgemeine Beschreibung
Replacement hydrophobic 0.45 μm filters for RF1000 pipette filler.
Rechtliche Hinweise
RF1000 is a trademark of Heathrow Scientific
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)