Z654531
Julabo® circulators for flammable bath fluids
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9118612
Verfügbarkeit
available only in EU
Parameter
-20-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
Kühlleistung
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
Heizkapazität
2 kw
Badöffnung B × L × T
13 cm × 15 cm × 13 cm
Kapazität
4.5 L
Volumen
4.5 L
4500 mL
Gewicht
22 kg
Allgemeine Beschreibung
- Extended working temperature ranges
- Suitable for use with flammable bath fluids
- Classification III according to DIN 12876-1
- LED temperature display
- Key pad allows automatic toggle to display actual values
- PID temperature control
- Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z654531GB-1EA | |
Z654531-1EA | 4061833062678 |
Z654531EU-1EA |