Merck
Z647314
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 500 mL
Synonym(e):
3200/14MP
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
graduations 5.0 mL
Messbereich Volumen
500 mL
Höhe
390 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)