Merck
Z611247
Hirschmann® Mikrokapilarpipette
tube capacity 20 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
black
glass
Beschreibung
Genuine Schott® Duran glass
Verpackung
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9600120
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Länge
125 mm
Röhrchenkapazität
20 μL
Allgemeine Beschreibung
Einweg-Pipetten mit Ringmarkierung. Die exakte Ringmarkierung garantiert eine genaue Volumenbestimmung. Jede Mikrokapillare ist farbcodiert und kann nicht verwechselt werden. Geeignet für das Tüpfeln von DC-Platten.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)