Z567183
Ace round-bottom pressure flask
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
Synonym(e):
Pressure flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type PTFE plug seal
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 841507
Kapazität
100 mL
Durchmesser
62 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Product #
7 Z504661
15 Z504858
25 Z505056
14 Z504742
210 Z505021
220 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These flasks should never be used if scratched or otherwise damaged.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z567183-1EA | 4061832350974 |