Merck
Z564850
Sigma-Aldrich
Wrap-it Befestigungswerkzeug
Economy version
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Verfügbarkeit
not available in EU
Allgemeine Beschreibung
Automatically adjusts wrap-it tie tension to desired position. Tension activated cutting blade trims off excess tie.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)