Merck
Z563129
J-KEM® digital temperature monitor
thermocouple type, T, temp. range -200-250 °C
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
Aufnahme AC/DC
120 V
Leistungsmerkmale
thermocouple type T
Hersteller/Markenname
J-Kem
Parameter
-200-250 °C temp. range
Allgemeine Beschreibung
Displays the temperature of an attached reaction or other piece of equipment on a bright LED display. No alarms. 0.1 °C resolution.
Rechtliche Hinweise
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)