Z563021
Einfacher Plas-Labs Handschuhkasten
AC/DC input 240 V AC, UK plug, Plas-Labs 818-GB/EXP
Synonym(e):
Basis-Handschuhbox, Labor-Handschuhbox
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Plas-Labs 818-GB/EXP
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
H × B × T
26 in. × 41 in. × 28 in., inside dimensions
27 in. × 55 in. × 35 in., overall
Gewicht
150 lb
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Transparenter, einteiliger Acryldeckel mit gegossenem, weißem Behälter
- Doppellagige, geschlossene Neopren-Zelldichtungen für einen luftdichten Verschluss zwischen Deckel und Behälter
- Verstellbare Edelstahlklemmen kompensieren Verschleißerscheinungen
- Öffnungen mit 20,3 cm Außendurchmesser mit beidhändigem Hypalon® Handschuh mit Edelstahl-O-Ringen
- Transparente Transferkammer (30,5 cm Länge x 27,9 cm Innendurchmesser) mit einstellbarer Vakuumanzeige
- Hängende (Schiebe-)Regale auf drei Ebenen sind in Abständen von 17,8 cm angeordnet und nehmen 330 Zellkulturplatten auf; Regale bestehen aus 9,5 mm dickem durchsichtigem Acryl.
- Weißes Nivelliertablett für den Transfer von Flüssigkeiten durch die Transferkammer
- Vier Spülventile – zwei auf der Transferkammer, zwei auf der Hauptkammer
- Mehrfachsteckdose mit CE-, UL- und CSA-Zulassung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z563021-1EA | 4061833463178 |